Key Documents
S501115
5-NITRO-2-(4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY)BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H25NO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
407.489
MDL number:
기타 정보