Key Documents
S499552
DIMETHYL 4,4'-(BUTANE-1,4-DIYL)DICYCLOHEXANECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H34O4
CAS Number:
Molecular Weight:
338.492
MDL number:
기타 정보