Key Documents
S410179
2,2'-THIOBIS(4-TERT-OCTYLPHENOLATO)-N-BUTYLAMINE NICKEL(II)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H51NNiO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
572.543
MDL number:
기타 정보