Key Documents
S38785
N-(1-BENZYL-2-PHENYL-ETHYLIDENE)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H21NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
363.482
MDL number:
기타 정보