Key Documents
S34356
6,6-DIMETHYL-2,4-DIOXO-3-AZA-BICYCLO(3.1.0)HEXANE-1,5-DICARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H7N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.175
MDL number:
기타 정보