문서
S294829
3-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-ACRYLIC ACID 3-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-ALLYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
352.347
MDL number:
기타 정보