Key Documents
S276294
3,8-DIOXA-TRICYCLO(5.1.0.0(2,4))OCTANE-5,6-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H8O6
CAS Number:
Molecular Weight:
200.149
MDL number:
기타 정보