Key Documents
S195960
1-NITRO-4-[(4-{4-[(4-NITROPHENYL)SULFANYL]PHENOXY}PHENYL)SULFANYL]BENZENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H16N2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
476.534
MDL number:
기타 정보