Key Documents
S113700
OCTAMETHYL-DIOXA-TRICYCLO(16.2.1.1(8,11))DOCOSA-HEXAENE-3,6,13,16-TETRAONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H32O6
CAS Number:
Molecular Weight:
464.564
MDL number:
기타 정보