Key Documents
R748552
N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(1-NAPHTHYLAMINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
331.421
MDL number:
기타 정보