Key Documents
R701521
1,8-DIHYDROXY-2,4,5,7-TETRANITROANTHRA-9,10-QUINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H4N4O12
CAS Number:
Molecular Weight:
420.208
MDL number:
기타 정보