Key Documents
R590118
N-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6ClF6NO
CAS Number:
Molecular Weight:
305.609
MDL number:
기타 정보