Key Documents
R580449
3-(BIS(4-AMINO-3-SULFOPHENYL)METHYLENE)-6-IMINIO-1,4-CYCLOHEXADIENE-1-SULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H17N3O9S3
CAS Number:
Molecular Weight:
527.554
MDL number:
기타 정보