Key Documents
R466417
SODIUM, 3,4-DIHYDROXY-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE-2-SULFINATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H7NaO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
326.262
MDL number:
기타 정보