Key Documents
R456276
3,5-DICHLORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H7Cl2N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
264.134
MDL number:
기타 정보