문서
R449903
5(2-MEO-NAPHTHALEN-1-YL)2H-PYRAZOLE3CARBOXYLIC ACID (2-ETO-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
414.468
MDL number:
기타 정보