Key Documents
R411310
2,7-DIPHENYL-BENZO(LMN)(3,8)PHENANTHROLINE-1,3,6,8-TETRAONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H14N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
418.412
MDL number:
기타 정보