Key Documents
R281654
N,N-DICYCLOHEXYL-N',N'-DIMETHYL-N'',N''-DIPHENYL-(1,3,5)TRIAZINE-2,4,6-TRIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H38N6
CAS Number:
Molecular Weight:
470.666
MDL number:
기타 정보