Key Documents
R219746
3-BETA-ACETOXY-5,8-EPIDIOXY-23,24-DINOR-5-ALPHA,8-ALPHA-CHOL-9(11)-EN-22-AL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H34O5
Molecular Weight:
402.536
MDL number:
기타 정보