Key Documents
R128872
2-HYDRAZINO-3-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H10ClN3S
CAS Number:
Molecular Weight:
215.706
MDL number:
기타 정보