Key Documents
R127531
1-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)-5-NITRO-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H13N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
267.29
MDL number:
기타 정보