분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C(NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
InChI
1S/C37H45F4N5O13/c38-24-23-25(39)35(41)36(34(24)40)59-33(53)10-15-55-17-19-57-21-22-58-20-18-56-16-12-43-37(54)26(44-28(48)9-14-46-31(51)6-7-32(46)52)3-1-2-11-42-27(47)8-13-45-29(49)4-5-30(45)50/h4-7,23,26H,1-3,8-22H2,(H,42,47)(H,43,54)(H,44,48)
InChI key
QODWSCJQLAMMBN-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester is a unique crosslinker containing two maleimide groups, one on each amine of lysine, a 4-unit, single molecular weight dPEG® spacer arm, and a 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester. Each maleimide group reacts with a sulfhydryl group, and the TFP ester reacts with a free amine. The single molecular weight dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic. This reagent can be used to modify or form conjugates with antibodies, antibody fragments, peptides, and small molecules.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.