Key Documents
PH011634
10H-dibenzo[b,e]thiopyran-3,7-diamine 5,5-dioxide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H12N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
260.317
MDL number:
기타 정보