Key Documents
PH006151
N-{2-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]ethyl}aspartic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H16N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
292.248
MDL number:
기타 정보