추천 제품
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
길이 × 너비
15 cm × 15 cm
두께
30 μm
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. This product is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Clickhere for more information.
애플리케이션
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
법적 정보
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.