material
colorless tube
glass tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-3-500-8
파라미터
500 MHz frequency
길이
8 in.
O.D. × I.D.
3 mm × 2.4 mm
챔버
±0.013 mm
동심도
±0.005 mm
튜브 직경
3 mm
벽 두께
0.58 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.