material
glass (A41)
glass membrane (polymer)
설명
S7 connection
Without cable
제조업체/상표
Mettler-Toledo 59904591
길이 × 너비
120 mm × 12 mm
길이
120 mm × 12 mm
일반 설명
Mettler Toledo RedCap pH electrode 405-60-T-S7/120/9848 is a generalist. It can be used as a puncture electrode in soft media, but also for general aqueous samples. Thanks to the triple ceramic junction and huge glass membrane the 405-60-T-S7/120/9848 responds really quickly. The electrolyte is free from silver due to the ARGENTHAL™ reference system and the silver ion trap.
- Combination pH electrode
- Easy to clean cone-shaped tip
- Triple ceramic diaphragm
- Large A41 glass membrane
- Detachable cable
법적 정보
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.