제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350084
용적
6 x 250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51350084 | |
MT51350084-6X250ML | |
MT51350084-1EA |