주요 문서
MT51350032
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
무균
non-sterile
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350032
용적
250 mL
pH
4.01
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)