제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344765
용적
3790 mL
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51344765 | |
MT51344765-1EA | |
MT51344765-3790ML |