주요 문서
MT51343192
Mettler Toledo InLab® Reference Flow electrode
Reference electrode with triple ceramic junction
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
39121436
NACRES:
NB.79
material
glass shaft
설명
S7 connector
Without cable
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51343192
온도 측정 범위
0-130 °C
길이 × 너비
120 mm × 12 mm
일반 설명
Mettler Toledo InLab® Reference Flow is a glass-body, reference electrode with S7 screw head. Filled with 3 mol/L KCl for routine applications
  • Triple ceramic diaphragm
  • Electrolyte refill hose coupling
법적 정보
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)