material
shaft (PPS)
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51341000
측정 범위
0.5 ... 5.0-3
온도 측정 범위
0-50 °C
pH
>11
일반 설명
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your GSE half-cell, and you have a new GSE!
Some interference may be seen with volatile bases. ISA solution: 1 mol/L KNO3
Some interference may be seen with volatile bases. ISA solution: 1 mol/L KNO3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.