주요 문서
MT51340403
Mettler-Toledo Economic & Easy dissolved oxygen sensor
cable size 1.1 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
39121436
NACRES:
NB.79
설명
BNC connector
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340403
케이블 크기
1.1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Galvanic dissolved oxygen sensor without integrated temperature sensor, robust and easy to use.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)