material
membrane (Solid state)
shaft (POM)
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340300
측정 범위
1.0-1.0-3
온도 측정 범위
0-50 °C
pH
2-12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 2 mol/L MgSO4, ISA solution: 0.5 mol/L MgSO4
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.