Key Documents
MT51302050
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
동의어(들):
conductivity calibration standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
형태
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51302050
용적
30 x 20 mL , sachets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)