제조업체/상표
Mettler-Toledo 51302047
용적
30 x 20 mL , sachets
pH
7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
특징 및 장점
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.