제조업체/상표
Mettler-Toledo 30027776
길이
1.2 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dedicated cable to connect InLab® Smart Pro-ISM to SevenCompact S220, K8SD to Mini-LTW, 1.2 m
Mettler Toledo electrodes can easily be connected to various third-party instruments. All you have to do is select the appropriate cable. We offer a wide choice of cable lengths and plug combinations. For Mettler Toledo reference electrodes and temperature probes.
법적 정보
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.