주요 문서
M48171
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-heptanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)