Key Documents
L201553
N'-(1-ET-3,3-DIMETHYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-YLIDENE)-1-DODECANESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H41N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
435.677
MDL number:
기타 정보