Key Documents
L168327
2,5-DIHYDROXY-3-OXO-1,4,6-CYCLOHEPTATRIENE-1-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
182.134
MDL number:
기타 정보