Key Documents
L120170
2,3,3,3-TETRAFLUORO-2-[1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO-2-(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPOXY)PROPOXY]-N-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H8F17N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
625.244
MDL number:
기타 정보