주요 문서
JKA5283
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
형태
solid
분자량
average Mn 5000
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Yang Wang et al.
Biomaterials, 168, 1-9 (2018-03-27)
In attempts to explore the role of autophagy in breast cancer metastasis, we here report a tumor-activatable particle (named as "D/PSP@CQ/CaP") with the ability of efficient autophagy inhibition. D/PSP@CQ/CaP was prepared by coprecipitating chloroquine phosphate (CQ) with calcium chloride, in