주요 문서
JKA12005
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG8 Propionic acid, monodisperse
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
제품명
NH2-PEG8-Propionic acid,
양식
solid
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA12005-500MG4061834428862