material
PTFE/CTFE
aluminum housing
특징
left valve
파라미터
0-100 psig pressure
10-100 °C temperature (50-212 °F)
피팅
1/4-28 thread
적합성
suitable for (fits all Microlab 600 instruments)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Microlab 600 uses a universal valve that can support single dispensing, dual dispensing, diluting, and continuous dispensing. This valve functions on all Microlab 600 units. The valve has an aluminum housing with a PTFE-rotary plug. Syringes connect into the 5/16-32 threaded port.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.