material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
특징
model 1025 BFP
제조업체/상표
Hamilton 59000-55
파라미터
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
I.D. × O.D.
23.0 mm × 27.1 mm
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.