주요 문서
HAM201200
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1001, AccuDil (AD) end, volume 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NB.03
material
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
특징
autoclavable: no
model 1001, AccuDil (AD) end
제조업체/상표
Hamilton
파라미터
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
용적
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)