주요 문서
HAM201050
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1710, AccuDil (AD) end, volume 100 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
특징
autoclavable: no
model 1710, AccuDil (AD) end
제조업체/상표
Hamilton
파라미터
1000 psig pressure
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
용적
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HAM201050-1EA4061833476475