주요 문서
GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 0.5 m, coil width 25 mm
동의어(들):
CO810250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 997-575-68
길이
0.5 m
코일 너비
25 mm
두께
0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)