Key Documents
GF98123520
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition oil-filled nylon ′6′
동의어(들):
AM303300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 981-235-20
크기
150 × 150 mm
두께
10 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code