주요 문서
GF97869964
Alumina/Silica/Boria
fabric, weight.m-2 -400g, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight 400 g, length 2 m, coil width 25.4 mm
동의어(들):
AL623541
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
양식
fabric
제조업체/상표
Goodfellow 978-699-64
길이
2 m
코일 너비
25.4 mm
중량
400 g
per meter squared
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)